3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine soluble | Avantor
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine soluble
Glass bottle, 100 ml
Catalog # CA80057-612
Supplier:   MilliporeSigma
Fournisseur #:  613544-100ML
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine soluble
Catalog # CA80057-612
Supplier:  MilliporeSigma
CAS Number:  54827-17-7
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine soluble
Glass bottle, 100 ml
CAS Number:  54827-17-7
Price
$435.71
Log in pour la disponibilité
Each (100ml)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  TMB
  • CAS Number:54827-17-7
  • Formule:C₁₆H₂₀N₂
  • Numéro MDL:MFCD00007748
  • Molecular Weight:240.35 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Taille:
    100 ml