D(-)-Sorbitol
Product Details & Documents
- CAS Number:50-70-4
- Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- Numéro MDL:MFCD00004708
- Molecular Weight:182.17 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Taille:1 kg