Sodium dodécyle sulfate (SDS) solution 20%
Plastic ampoule, 200 ml
  CA80058-310
 :  428018-200ML
Sodium dodécyle sulfate (SDS) solution 20%
  CA80058-310
 :  151-21-3
Sodium dodécyle sulfate (SDS) solution 20%
Plastic ampoule, 200 ml
 :  151-21-3
$291.77
Each (200ml)
 :  Sodium dodécylsulfate, Sodium laurylsulfate
  •  :151-21-3
  •  :CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
  •  :MFCD00036175
  •  :288.38 g/mol
  • Type de conditionnement:
    Plastic ampoule
  • Taille:
    200 ml