Sodium hydroxyde, en pastilles
Sodium hydroxyde, en pastilles
Supplier:  MilliporeSigma
Certificates
Sodium hydroxyde, en pastilles
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Synonymes:  Hydroxyde de sodium
  • CAS Number:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Metal can
    250 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250g)
    Each (250g) - $247.91
    $247.91
    Each (250g)
       $247.91
    Supplier Number: 567530-250GM
  • Metal can
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $284.47
    $284.47
    Each (500g)
       $284.47
    Supplier Number: 567530-500GM