Digitonin, Haute Pureté | Avantor
Digitonin, Haute Pureté
Digitonin, Haute Pureté
Supplier:  MilliporeSigma
Certificates
Digitonin, Haute Pureté
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Synonymes:  Digitonin
  • CAS Number:11024-24-1
  • Formule:C₅₆H₉₂O₂₉
  • Numéro MDL:MFCD00077729
  • Molecular Weight:1229.312 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Type de conditionnement
    Availability
    Price
  • 250 mg
    Aluminum drum
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250mg)
    Each (250mg) - $488.63
    $488.63
    Each (250mg)
       $488.63
    Supplier Number: 300410-250MG
  • 1 g
    Aluminum drum
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1g)
    Each (1g) - $1,294.28
    $1,294.28
    Each (1g)
       $1,294.28
    Supplier Number: 300410-1GM
  • 5 g
    Aluminum drum
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5g)
    Each (5g) - $8,856.98
    $8,856.98
    Each (5g)
       $8,856.98
    Supplier Number: 300410-5GM