Eisco High-Performance Variable Volume Micropipettes
Eisco High-Performance Variable Volume Micropipettes
Supplier:   Wards
Eisco High-Performance Variable Volume Micropipettes
Supplier:  Wards
Certificates
Eisco High-Performance Variable Volume Micropipettes
Eisco High-Performance Variable Volume Micropipettes
13 Options Available Below
Product Details & Documents
Variable volume micropipettes are fully autoclavable and feature a simple ergonomic design for comfort, color coded plungers, and calibration conforming to DIN ISO standards.
  • Soft and lightweight operation with an ergonomic, soft touch tip ejector designed to minimize hand fatigue, reduce thumb stress and to increase comfort with prolonged use
  • Fully autoclavable with a durable, autoclavable PVDF tip cone
  • Slip-resistant thermoplastic elastomer (TPE) body grip to minimize body heat transfer to the micropipette during long use, resulting in higher accuracy
  • Color coded plungers for easy identification
  • Calibration conforms to DIN 12650 & EN-ISO 8655 standard ensuring high accuracy and precision - Calibration report enclosed with every micropipette
High performance variable volume micropipettes have a simple design which allows for easy adjustment and reading of increments.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Volume
    Increments
    Color Code
    No. of Channels
    Availability
    Price
  • 0.1 - 2.5 µl
    0.01 µl
    Red
    1
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $273.10
    $273.10
    Each
       $273.10
    Supplier Number: VVM1
  • 0.5 - 10 µl
    0.10 µl
    Red
    1
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $245.50
    $245.50
    Each
       $245.50
    Supplier Number: VVM2
  • 2 - 20 µl
    0.10 µl
    Red
    1
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $258.00
    $258.00
    Each
       $258.00
    Supplier Number: VVM8
  • 5 - 50 µl
    0.50 µl
    Yellow
    1
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $273.10
    $273.10
    Each
       $273.10
    Supplier Number: VVM3
  • 10 - 100 µl
    0.50 µl
    Light blue
    1
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $275.00
    $275.00
    Each
       $275.00
    Supplier Number: VVM6
  • 20 - 200 µl
    1.0 µl
    Yellow
    1
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $273.10
    $273.10
    Each
       $273.10
    Supplier Number: VVM9
  • 50 - 200 µl
    1.0 µl
    Dark blue
    1
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $258.00
    $258.00
    Each
       $258.00
    Supplier Number: VVM4
  • 100 - 1000 µl
    5.0 µl
    Orange
    1
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $246.90
    $246.90
    Each
       $246.90
    Supplier Number: VVM7
  • 200 - 1000 µl
    5.0 µl
    Orange
    1
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $258.00
    $258.00
    Each
       $258.00
    Supplier Number: VVM5
  • 500 - 5000 µl
    50 µl
    Green
    1
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $311.10
    $311.10
    Each
       $311.10
    Supplier Number: VVM11
  • 500 - 10000 µl
    100 µl
    Green
    1
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $314.85
    $314.85
    Each
       $314.85
    Supplier Number: VVM13
  • 1000 - 5000 µl
    50 µl
    Green
    1
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $314.85
    $314.85
    Each
       $314.85
    Supplier Number: VVM10
  • 1000 - 10000 µl
    100 µl
    Green
    1
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $314.85
    $314.85
    Each
       $314.85
    Supplier Number: VVM12