VWR® Macro Pipette Tips | Avantor
VWR® Macro Pipette Tips
VWR® Macro Pipette Tips
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Macro Pipette Tips
VWR® Macro Pipette Tips
14 Options Available Below
Product Details & Documents
Improved accuracy over serological pipettes.
  • Tip length facilitates access into bottles, cell culture flasks, and tubes
Universal fit for compatibility with most major pipettor brands.
Certifications: Certified free of detectable RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors, and tested pyrogen-free. Sterile product is certified pyrogen-free.
Documents
Product Family Options
5 ml macro tips
Informations sur le produit
  • Tip Style
    Volume
    Sterile
    Filter
    Longueur
    Tip Color
    For Use With
    Packed
    Availability
    Price
  • Macro pipette tips
    1000 - 5000 µl
    +
    +
    123.1 mm
    Clear
    Eppendorf, Socorex, Sartorius Biohit
    Rack of 50 Tips
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $69.40
    $69.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $693.98
    $693.98
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 50
       $69.40
    Case of 500
       $693.98
  • Macro pipette tips
    1000 - 5000 µl
    +
    123.1 mm
    Clear
    Eppendorf, Socorex, Sartorius Biohit
    Bulk, 100 per bag
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $49.77
    $49.77
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $497.71
    $497.71
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $49.77
    Case of 1000
       $497.71
  • Macro pipette tips
    1000 - 5000 µl
    +
    123.1 mm
    Clear
    Eppendorf, Socorex, Sartorius Biohit
    Rack of 50 Tips
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $17.96
    $17.96
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $179.65
    $179.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 50
       $17.96
    Case of 500
       $179.65
  • Macro pipette tips
    1000 - 5000 µl
    123.1 mm
    Clear
    Eppendorf, Socorex, Sartorius Biohit
    Bulk, 250 per bag
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 250
    Pack of 250 - $30.87
    $30.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2500
    Case of 2500 - $308.66
    $308.66
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 250
       $30.87
    Case of 2500
       $308.66
  • Macro pipette tips
    1000 - 5000 µl
    +
    +
    123.6 mm
    Clear
    Gilson, Rainin Classic and other universal-style pipettors
    Rack of 50 Tips
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $69.40
    $69.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $693.98
    $693.98
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 50
       $69.40
    Case of 500
       $693.98
  • Macro pipette tips
    1000 - 5000 µl
    +
    123.6 mm
    Clear
    Gilson, Rainin Classic and other universal-style pipettors
    Rack of 50 Tips
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $17.96
    $17.96
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $179.65
    $179.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 50
       $17.96
    Case of 500
       $179.65
  • Macro pipette tips
    1000 - 5000 µl
    +
    123.6 mm
    Clear
    Gilson, Rainin Classic and other universal-style pipettors
    Bulk, 100 per bag
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $49.77
    $49.77
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $497.71
    $497.71
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $49.77
    Case of 1000
       $497.71
  • Macro pipette tips
    1000 - 5000 µl
    123.6 mm
    Clear
    Gilson, Rainin Classic and other universal-style pipettors
    Bulk, 250 per bag
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 250
    Pack of 250 - $30.87
    $30.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2500
    Case of 2500 - $308.66
    $308.66
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 250
       $30.87
    Case of 2500
       $308.66
10 ml macro tips
Informations sur le produit
  • Tip Style
    Volume
    Sterile
    Filter
    Longueur
    Tip Color
    For Use With
    Packed
    Availability
    Price
  • Macro pipette tips
    5000 - 10000 µl
    +
    143.8 mm
    Bleu
    Socorex, Finn
    Rack of 25 Tips
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $19.47
    $19.47
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 250
    Case of 250 - $194.66
    $194.66
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 25
       $19.47
    Case of 250
       $194.66
  • Macro pipette tips
    5000 - 10000 µl
    143.8 mm
    Bleu
    Socorex, Finn
    Bulk, 100 per bag
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $31.83
    $31.83
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $318.35
    $318.35
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $31.83
    Case of 1000
       $318.35
  • Macro pipette tips
    5000 - 10000 µl
    +
    160.8 mm
    Clear
    Eppendorf, Gilson, Rainin Classic, Biohit,and other universal-style pipettors
    Rack of 25 Tips
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $21.26
    $21.26
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 250
    Case of 250 - $212.61
    $212.61
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 25
       $21.26
    Case of 250
       $212.61
  • Macro pipette tips
    5000 - 10000 µl
    +
    160.8 mm
    Clear
    Eppendorf, Gilson, Rainin Classic, Biohit,and other universal-style pipettors
    Bulk, 50 per bag
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $65.68
    $65.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $656.83
    $656.83
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 50
       $65.68
    Case of 500
       $656.83
  • Macro pipette tips
    5000 - 10000 µl
    160.8 mm
    Clear
    Eppendorf, Gilson, Rainin Classic, Biohit, and other universal-style pipettors
    Bulk, 100 per bag
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $31.83
    $31.83
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $318.35
    $318.35
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $31.83
    Case of 1000
       $318.35
  • Macro pipette tips
    5000 - 10000 µl
    +
    +
    160.8 mm
    Clear
    Eppendorf, Gilson, Rainin Classic, Biohit,and other universal-style pipettors
    Rack of 25 Tips
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $65.99
    $65.99
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 250
    Case of 250 - $659.87
    $659.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 25
       $65.99
    Case of 250
       $659.87