Ammoniaque 1% (p/p)
Poly bottle, 4 L
  RCR0631100-4A
 :  R0631100-4A
Ammoniaque 1% (p/p)
  RCR0631100-4A
 :  1336-21-6
Ammoniaque 1% (p/p)
Ammoniaque 1% (p/p)
Poly bottle, 4 L
 :  1336-21-6
$237.61
Each (4l)
 :  Ammonium hydroxyde
  •  :1336-21-6
  •  :NH₃
  •  :MFCD00066650
  •  :35.05 g/mol
  •  :100 °C
  •  :0.0 °C
  •  :Température ambiante
  • Appearance:
    Colorless liquid
  • Assay (vs. Sulfuric Acid/Methyl Red):
    0.96 - 1.04 % (w/w)
  • Type de conditionnement:
    Poly bottle
  • Taille:
    4 L