VeriSpec® Certified Reference Material, KCl Conductivity Standards
Supplier:   Ricca Chemical
VeriSpec® Certified Reference Material, KCl Conductivity Standards
Supplier:  Ricca Chemical
Certificates
VeriSpec® Certified Reference Material, KCl Conductivity Standards
VeriSpec® Certified Reference Material, KCl Conductivity Standards
15 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
  • Colorless Liquid
  • Conductivity at 25 °C: See Ordering Table
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Conductivity
    Type de conditionnement
    Certification
    Availability
    Price
  • 500 ml
    10 µS/cm
    Plastic bottle
    ISO 17025/17034
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $104.47
    $104.47
    Each(1/Itm/Bx)
       $104.47
    Supplier Number: RV588510-500A
  • 500 ml
    84 µS/cm
    Plastic Bottle
    ISO 17025/17034
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $107.73
    $107.73
    Each(1/Itm/Bx)
       $107.73
    Supplier Number: RV588684-500A
  • 500 ml
    100 µS/cm
    Plastic bottle
    ISO 17025/17034
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $104.47
    $104.47
    Each(1/Itm/Bx)
       $104.47
    Supplier Number: RV588700-500A
  • 500 ml
    1000 µS/cm
    Plastic bottle
    ISO 17025/17034
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $104.47
    $104.47
    Each(1/Itm/Bx)
       $104.47
    Supplier Number: RV588801-500A
  • 500 ml
    10000 µS/cm
    Plastic bottle
    ISO 17025/17034
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $104.47
    $104.47
    Each(1/Itm/Bx)
       $104.47
    Supplier Number: RV588810-500A
  • 500 ml
    500 µS/cm
    Plastic bottle
    ISO 17025/17034
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $107.73
    $107.73
    Each(1/Itm/Bx)
       $107.73
    Supplier Number: RV588750-500A
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 500 ml
    100000 µS/cm
    Plastic bottle
    ISO 17025/17034
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $104.47
    $104.47
    Each(1/Itm/Bx)
       $104.47
    Supplier Number: RV588930-500A
  • 500 ml
    750 µS/cm
    Plastic Bottle
    ISO 17025/17034
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $107.73
    $107.73
    Each(1/Itm/Bx)
       $107.73
    Supplier Number: RV588775-500A
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 500 ml
    5000 µS/cm
    Plastic Bottle
    ISO 17025/17034
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $107.73
    $107.73
    Each(1/Itm/Bx)
       $107.73
    Supplier Number: RV588843-500A
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 500 ml
    25000 µS/cm
    Plastic Bottle
    ISO 17025/17034
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $107.73
    $107.73
    Each(1/Itm/Bx)
       $107.73
    Supplier Number: RV588860-500A
  • 500 ml
    50 µS/cm
    Plastic bottle
    ISO 17025/17034
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $107.73
    $107.73
    Each(1/Itm/Bx)
       $107.73
    Supplier Number: RV588650-500A
  • 500 ml
    250 µS/cm
    Plastic bottle
    ISO 17025/17034
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $107.73
    $107.73
    Each(1/Itm/Bx)
       $107.73
    Supplier Number: RV588730-500A
  • 500 ml
    447 µS/cm
    Plastic bottle
    ISO 17025/17034
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $107.73
    $107.73
    Each(1/Itm/Bx)
       $107.73
    Supplier Number: RV588747-500A
  • 500 ml
    1413 µS/cm
    Plastic bottle
    ISO 17025/17034
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $107.73
    $107.73
    Each(1/Itm/Bx)
       $107.73
    Supplier Number: RV588814-500A
  • 500 ml
    50000 µS/cm
    Plastic bottle
    ISO 17025/17034
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $107.73
    $107.73
    Each(1/Itm/Bx)
       $107.73
    Supplier Number: RV588900-500A