Formaline prefilled 1:10 Bulk Containers | Avantor
Formaline prefilled 1:10 Bulk Containers
Santé
Irritant
Supplier:   Mopec
Formaline prefilled 1:10 Bulk Containers
Supplier:  Mopec
Certificates
Formaline prefilled 1:10 Bulk Containers
Formaline prefilled 1:10 Bulk Containers
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Mopec’s Bulk Formalin Containers are filled with a 10% neutral buffered formalin used as a general purpose fixative for tissues. Penetrates quickly, but fixes slowly. No other dilution or addition of other agents is necessary. Comes in a variety of sizes.
  • Filled with a 10% neutral buffered formalin
  • General purpose fixative for tissues.
  • Penetrates quickly, but fixes slowly
  • No other dilution or additional agents are necessary
Synonymes:  Formol, Formaldéhyde, Methylaldéhyde
  • CAS Number:50-00-0
  • Formule:CH₂O
  • Numéro MDL:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-001-8
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Jug
    1 gallon
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $68.30
    $68.30
    Each(1/Itm/Bx)
       $68.30
    Supplier Number: BG501
  • Cube
    2.5 gallons
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $117.07
    $117.07
    Each(1/Itm/Bx)
       $117.07
    Supplier Number: BG520
  • Cube
    5 gallons
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $147.00
    $147.00
    Each(1/Itm/Bx)
       $147.00
    Supplier Number: BG525
  • Drum
    30 gallons
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $1,321.31
    $1,321.31
    Each(1/Itm/Bx)
       $1,321.31
    Supplier Number: BG530
  • Drum
    55 gallons
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $1,585.59
    $1,585.59
    Each(1/Itm/Bx)
       $1,585.59
    Supplier Number: BG555