Formaline prefilled 10% | Avantor
Formaline prefilled 10%
Santé
Irritant
Supplier:   Mopec
Formaline prefilled 10%
Supplier:  Mopec
Certificates
Formaline prefilled 10%
13 Options Available Below
Product Details & Documents
Mopec’s Prefilled Formalin Containers are specifically designed to safely collect, store and transport various sizes of tissue specimens. Containers are half-filled with a 10% neutral buffered formalin fixative and come in a variety of sizes.
  • Filled with a 10% neutral buffered formalin
  • General purpose fixative for tissues.
  • Penetrates quickly, but fixes slowly
  • No other dilution or additional agents are necessary
Synonymes:  Formol, Formaldéhyde, Methylaldéhyde
  • CAS Number:50-00-0
  • Formule:CH₂O
  • Numéro MDL:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-001-8
Specifications for Product Family
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • PP vial, screw cap
    7 mL(100/Case)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100 (7ml)
    Case of 100 (7ml) - $159.43
    $159.43
    Case of 100 (7ml)
       $159.43
    Supplier Number: BG507
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76579-324
  • PP container, small, PP screw cap
    20 mL (128/Case)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 128 (20ml)
    Case of 128 (20ml) - $209.34
    $209.34
    Case of 128 (20ml)
       $209.34
    Supplier Number: BG502
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76579-316
  • PP container, small, PP screw cap
    40 mL (50/Case)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50 (40ml)
    Case of 50 (40ml) - $117.07
    $117.07
    Case of 50 (40ml)
       $117.07
    Supplier Number: BG504
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76579-318
  • PP container, small, PP screw cap
    60 mL (50/Case)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50 (60ml)
    Case of 50 (60ml) - $129.55
    $129.55
    Case of 50 (60ml)
       $129.55
    Supplier Number: BG506
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76579-322
  • PP container, small, PP screw cap
    90 mL (50/Case)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50 (90ml)
    Case of 50 (90ml) - $159.43
    $159.43
    Case of 50 (90ml)
       $159.43
    Supplier Number: BG509
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76579-326
  • PP container, small, PP screw cap
    120 mL (50/Case)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50 (120ml)
    Case of 50 (120ml) - $196.86
    $196.86
    Case of 50 (120ml)
       $196.86
    Supplier Number: BG512
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76579-328
  • PP container, PP screw cap
    180 mL (50/Case)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50 (180ml)
    Case of 50 (180ml) - $396.31
    $396.31
    Case of 50 (180ml)
       $396.31
    Supplier Number: BG518
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76579-334
  • PP container, PP screw cap
    240 mL (12/Case)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 (240ml)
    Case of 12 (240ml) - $117.07
    $117.07
    Case of 12 (240ml)
       $117.07
    Supplier Number: BG524
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76579-338
  • PP container, PP screw cap
    480 mL (24/Case)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24 (480ml)
    Case of 24 (480ml) - $289.13
    $289.13
    Case of 24 (480ml)
       $289.13
    Supplier Number: BG548
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76579-344
  • PP container, PP screw cap
    1000 mL (12/Case)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 (1,000,ml)
    Case of 12 (1,000,ml) - $251.68
    $251.68
    Case of 12 (1,000,ml)
       $251.68
    Supplier Number: BG500
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76579-312
  • PP container, large, PP screw cap
    0.6 gallon
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $92.16
    $92.16
    Each(1/Itm/Bx)
       $92.16
    Supplier Number: BG505
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76579-320
  • PP container, large, PP screw cap
    1 gallon
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $104.59
    $104.59
    Each(1/Itm/Bx)
       $104.59
    Supplier Number: BG515
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76579-330
  • PP container, large, PP screw cap
    2 gallons
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $147.00
    $147.00
    Each(1/Itm/Bx)
       $147.00
    Supplier Number: BG516
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76579-332