Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit, AFG Bioscience
Rabbit Complement 3(C3) ELISA kit, 96 Wells
Catalog # 76576-406
Supplier: AFG Bioscience
Fournisseur #: EK70040RB
Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit, AFG Bioscience
Catalog # 76576-406
Supplier: AFG Bioscience
CAS Number:
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
- Assay Principle: Quantitative
- Research Topic: Cancer
- Abbreviation: C3
- Detection Wavelength: 450 nm
Spécifications
Spécifications
- Désignation:Rabbit Complement 3(C3) ELISA kit
- Taille:96 Wells
- Cat. No.:76576-406
- Sensitivity:0.1 ng/ml
- Sample type:Serum, plasma, urine, tissue homogenates, cell culture supernates
- Sample volume:50 - 100 µl
- Target protein:Complement 3
- Detection range:0.5 - 40 ng/ml
- Storage temperature:2…8 °C
- Host:Rabbit
- Shelf life:6 months (4 °C); 12 months (–20 °C)
- Regulatory status:RUO
- Assay Type:Sandwich
- Time to Results:1 - 5 h
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



