Bullet Probe, 18", Mortech
Bullet Probe, 18", Mortech
Supplier:   Mopec
Bullet Probe, 18", Mortech
Supplier:  Mopec
Certificates
Bullet Probe, 18", Mortech
Bullet Probe, 18", Mortech
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Designed for tracking bullet path and angle of entry. Blunt probing end has a rounded tip to minimize tissue damage.
  • Stainless steel
Available in multiple calibers.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • 22 caliber
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $152.03
    $152.03
    Each
       $152.03
    Supplier Number: AD019
  • 38 caliber
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $164.50
    $164.50
    Each
       $164.50
    Supplier Number: AD020
  • 45 caliber
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $179.47
    $179.47
    Each
       $179.47
    Supplier Number: AD021