Scissors, Metzenbaum, Curved, Mortech
Scissors, Metzenbaum, Curved, Mortech
Supplier:   Mopec
Scissors, Metzenbaum, Curved, Mortech
Supplier:  Mopec
Certificates
Scissors, Metzenbaum, Curved, Mortech
Scissors, Metzenbaum, Curved, Mortech
8 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
These scissors offer a unique combination of slim, blunt, curved tips and thin, delicate shafts for post-mortem dissection with minimal damage to surrounding tissues. Variety of lengths and grades.
  • Stainless steel
  • Curved cutting edge
  • Narrow blunt points
Available in standard or premium grade.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Longueur
    Availability
    Price
  • Standard Grade
    5.5"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 67,22 $
    67,22 $
    Each
       67,22 $
    Supplier Number: AA025
  • Standard Grade
    7"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 72,21 $
    72,21 $
    Each
       72,21 $
    Supplier Number: AA026
  • Standard Grade
    9"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 134,53 $
    134,53 $
    Each
       134,53 $
    Supplier Number: AA039
  • Standard Grade
    11"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 152,03 $
    152,03 $
    Each
       152,03 $
    Supplier Number: AA040
  • Premium Grade
    5.5"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 204,41 $
    204,41 $
    Each
       204,41 $
    Supplier Number: AA125
  • Premium Grade
    7"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 241,81 $
    241,81 $
    Each
       241,81 $
    Supplier Number: AA126
  • Premium Grade
    9"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 576,14 $
    576,14 $
    Each
       576,14 $
    Supplier Number: AA139
  • Premium Grade
    11"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 546,18 $
    546,18 $
    Each
       546,18 $
    Supplier Number: AA140