ContactUsLinkComponent
PVDF Fitting Manifolds, Female NPT
Fournisseur:  DYNAMIC MACHINING
Certificats
undefined
PVDF Fitting Manifolds, Female NPT
Fournisseur:  DYNAMIC MACHINING
Spécifications
  • Inlet NPT(F):
  • 0.375"
  • 0.25"
  • 0.25"
  • Max. pressure:
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • Max. temperature:
  • 110 °C (230 °F)
  • 110 °C (230 °F)
  • 110 °C (230 °F)
  • Min. temperature:
  • –54 °C (–65 °F)
  • –54 °C (–65 °F)
  • –54 °C (–65 °F)
  • Mounting hole:
  • 0.2"
  • 0.17"
  • 0.17"
  • No. of outlets:
  • 6
  • 2
  • 10
  • Outlet NPT(F):
  • 0.25"
  • 0.125"
  • 0.125"
  • Warranty:
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box