ContactUsLinkComponent
Nylon Fitting Manifolds, Female Threaded
Fournisseur:  DYNAMIC MACHINING
Certificats
undefined
Nylon Fitting Manifolds, Female Threaded
Fournisseur:  DYNAMIC MACHINING
Spécifications
  • Inlet NPT(F):
  • 0.25"
  • 0.5"
  • 0.25"
  • 0.25"
  • 0.5"
  • 0.375"
  • 0.25"
  • 0.375"
  • 0.25"
  • Max. pressure:
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • Max. temperature:
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • Min. temperature:
  • –54 °C (–60 °F)
  • –54 °C (–60 °F)
  • –54 °C (–60 °F)
  • –54 °C (–60 °F)
  • –54 °C (–60 °F)
  • –54 °C (–60 °F)
  • –54 °C (–60 °F)
  • –54 °C (–60 °F)
  • –54 °C (–60 °F)
  • Mounting hole:
  • 0.17"
  • 0.2"
  • 0.17"
  • 0.17"
  • 0.2"
  • 0.2"
  • 0.17"
  • 0.2"
  • 0.17"
  • No. of outlets:
  • 8
  • 6
  • 4
  • 2
  • 4
  • 4
  • 10
  • 8
  • 6
  • Outlet NPT(F):
  • 0.125"
  • 0.375"
  • 0.125"
  • 0.125"
  • 0.375"
  • 0.25"
  • 0.125"
  • 0.25"
  • 0.125"
  • Warranty:
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box