VWR® Multitube Vortex Mixer
VWR® multi-tube vortexer, 100/240 V, 50/60 Hz, 60 W, 38.1W×23.4D×41.9H cm (15×9.2×16.5"), 30.5×17.8 cm (12×7"), 1 min - 99 h 59 min, 3.6 mm, 500 - 2500 rpm
Catalog # 76549-930
Supplier: VWR International
Jump to:
Product Details & Documents
The VWR® multitube vortex mixer allows hands-free, high capacity vortexing.
- Powerful motor drive for high throughput vortex mixing
- Wide range of accessories for all common tube sizes and plates
- Pulse function for intermittent mixing
Certifications: CE marked
Spécifications
- Désignation:VWR® multi-tube vortexer
- Dimensions:38.1W×23.4D×41.9H cm (15×9.2×16.5")
- Electrical:100/240 V, 50/60 Hz, 60 W
- Speed Range:500 - 2500 rpm
- Orbit:3.6 mm
- Platform Size:30.5×17.8 cm (12×7")
- Minuterie:1 min - 99 h 59 min
- Cat. No.:76549-930
Accessories
Informations sur le produit
- Catalog #For Use WithAvailabilityPrice
- Foam tube rack, 50×12 mm tubesFoam tube rack, 50×12 mm tubes76538-852VWR® multi-tube vortexerLog in pour la disponibilitéEach - $93.59
Informations sur le produit
- Catalog #For Use WithAvailabilityPrice
- Foam tube rack, 96×0.5 ml, for 8 mm tubesFoam tube rack, 96×0.5 ml, for 8 mm tubes76538-848VWR® multi-tube vortexerLog in pour la disponibilitéEach - $93.59
Informations sur le produit
- Catalog #For Use WithAvailabilityPrice
- Foam tube rack, 50×1.5/2 ml, for 10 mm tubesFoam tube rack, 50×1.5/2 ml, for 10 mm tubes76538-850VWR® multi-tube vortexerLog in pour la disponibilitéEach - $93.59
Informations sur le produit
- Catalog #For Use WithAvailabilityPrice
- Foam tube rack, 50×13 mm tubesFoam tube rack, 50×13 mm tubes76538-854VWR® multi-tube vortexerLog in pour la disponibilitéEach - $94.02
Informations sur le produit
- Catalog #For Use WithAvailabilityPrice
- Foam tube rack, 15×25 mm tubesFoam tube rack, 15×25 mm tubes76538-856VWR® multi-tube vortexerLog in pour la disponibilitéEach - $93.59
Informations sur le produit
- Catalog #For Use WithAvailabilityPrice
- Foam rack, 3×microplatesFoam rack, 3×microplates76538-858VWR® multi-tube vortexerLog in pour la disponibilitéEach - $248.84
Informations sur le produit
- Catalog #For Use WithAvailabilityPrice
- Foam tube rack, 7×50 ml, for horizontal use in QuEChERS applicationsFoam tube rack, 7×50 ml, for horizontal use in QuEChERS applications76538-860VWR® multi-tube vortexerLog in pour la disponibilitéEach - $93.59
Informations sur le produit
- Catalog #For Use WithAvailabilityPrice
- Foam sheet, without tube holes for customise drillingFoam sheet, without tube holes for customise drilling76538-846VWR® multi-tube vortexerLog in pour la disponibilitéEach - $93.59