Ward's® Corn Meal Agar
Ward's® Corn Meal Agar
Certificates
Ward's® Corn Meal Agar
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Medium for cultivating phytopathological fungi, and stimulating production of chlamydospores.
  • Sterile, no autoclaving
  • Conveniently prepared for you in both Agar Plates and Agar Slants
  • General-purpose medium used to cultivate yeasts and molds
Corn Meal Agar is valuable for morphologic differentiation of many yeast-like organisms. It suppresses vegetative growth of many fungi while stimulating sporulation. Corn Meal Agar allows Candida albicans to produce chlamydospores which is one of the best criterion for identification.
 : Prepared media will ship via overnight or 2nd day delivery. Please specify a delivery date during checkout.
 : For educational use only.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Fill Volume
    Format
    Dimensions
    Availability
    Price
  • Agar plates
    10/pack
    25 ml
    Petri dish
    100×15 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $71.85
    $71.85
    Pack of 10
       $71.85
    Supplier Number: CM350-P25
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Agar slants
    20/pack
    6 ml
    Tube
    16×125 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $161.15
    $161.15
    Pack of 20
       $161.15
    Supplier Number: CM350A-S620
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.