CF® Dye cAMP, Biotium
CF® Dye cAMP, Biotium
Supplier:   Biotium
CF® Dye cAMP, Biotium
Supplier:  Biotium
Certificates
CF® Dye cAMP, Biotium
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Fluorescently labeled cAMP analogs that can be used to probe cAMP receptors.
  • Superior CF® dyes are bright, photostable and water-soluble
  • Available with green or far-red labels
  • Soluble in H₂O, DMF, or DMSO
CF®488A-cAMP and CF®640R-cAMP are fluorescently labeled cAMP analogs that can be used to probe cAMP receptors.
Biotium’s next-generation CF® Dyes were designed to be highly water-soluble with advantages in brightness and photostability compared to Alexa Fluor®, DyLight®, and other fluorescent dyes.
CF is a registered trademark of Biotium, Inc. Alexa Fluor, Texas Red, and DyLight are registered trademarks of Thermo Fisher Scientific.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ex/Em
    Taille
    Availability
    Price
  • CF® 488A cAMP
    490/515 nm
    100 µg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100µG)
    Each (100µG) - $236.11
    $236.11
    Each (100µG)
       $236.11
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: 00036
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • CF® 640R cAMP
    642/662 nm
    100 µg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100µG)
    Each (100µG) - $236.11
    $236.11
    Each (100µG)
       $236.11
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: 00037
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.