ContactUsLinkComponent
Masterflex® Correlated Variable Area Flowmeters, 65-mm Scale, Avantor®
undefined
Masterflex® Correlated Variable Area Flowmeters, 65-mm Scale, Avantor®
  • Model:
  • 03268-20
  • 03266-24
  • 03266-22
  • 03268-17
  • 03268-27
  • 03266-30
  • 03268-21
  • 03266-28
  • 03268-29
  • 03266-34
  • 03266-20
  • 03266-26
  • 03268-18
  • 03268-54
  • 03268-50
  • 03268-66
  • 03268-05
  • 03268-07
  • 03266-08
  • 03266-16
  • 03266-15
  • 03268-60
  • 03268-64
  • 03268-68
  • 03268-19
  • 03268-35
  • 03266-02
  • 03266-04
  • 03266-06
  • 03266-09
  • 03268-78
  • 03268-09
  • 03266-17
  • 03268-01
  • 03268-16
  • 03266-19
  • 03266-00
  • 03268-15
  • 03266-18
  • Accuracy:
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • Float material:
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • Glass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • Glass
  • Glass
  • Glass
  • Glass
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • Glass
  • Glass
  • Glass
  • Glass
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • Glass
  • Flow Tube material:
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Max. operating temperature:
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • O-Ring material:
  • Viton®
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Viton®
  • Viton®
  • Buna-N
  • Viton®
  • Buna-N
  • Viton®
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Viton®
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Viton®
  • Viton®
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Viton®
  • Viton®
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Viton®
  • Buna-N
  • Viton®
  • Viton®
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Viton®
  • Buna-N
  • Repeatability:
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Frequently Bought Together