ContactUsLinkComponent
Masterflex® Stopcocks with Tube Compression and NPT Connections, PTFE, Avantor®
undefined
Masterflex® Stopcocks with Tube Compression and NPT Connections, PTFE, Avantor®
  • Connection type:
  • NPT(F)
  • NPT(F)
  • NPT(F)
  • NPT(F)
  • Compression
  • Compression
  • Compression
  • Inlet port:
  • 1/4" NPT(F)
  • 1/8" NPT(F)
  • 1/4" NPT(F)
  • 1/2" NPT(F)
  • 1/8" compression
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • Outlet port:
  • 1/4" NPT(F)
  • 1/8" NPT(F)
  • 1/4" NPT(F)
  • 1/2" NPT(F)
  • 1/8" compression
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • Int. Ø tubing:
  • 0.125"
  • 0.25"
  • 0.25"
  • Tubing ext.Ø:
  • 0,125"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • Max. pressure:
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • Max. temperature:
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • Port size:
  • 0.25 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.25 NPT(F)
  • 0.5 NPT(F)
  • Orifice:
  • 3.175 mm (0.125")
  • 3.175 mm (0.125")
  • 6.35 mm (0.25")
  • 11.176 mm (0.44")
  • 3.175 mm (0.125")
  • 6.35 mm (0.25")
  • 6.35 mm (0.25")
  • Wetted materials:
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
Frequently Bought Together