ContactUsLinkComponent
Masterflex® Direct-Reading Variable-Area Flowmeters for Oxygen, Acrylic, Avantor®
Masterflex® Direct-Reading Variable-Area Flowmeters for Oxygen, Acrylic, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Direct-Reading Variable-Area Flowmeters for Oxygen, Acrylic, Avantor®
Specifications
  • Model:
  • 68560-31
  • 68560-33
  • 68560-28
  • 68560-30
  • 68560-36
  • 68560-53
  • 68560-54
  • 68560-29
  • 68560-32
  • 68560-37
  • 68560-44
  • 68560-48
  • 68560-55
  • 68560-38
  • 68560-41
  • 68560-43
  • 68560-51
  • 68560-52
  • 68560-49
  • 68560-50
  • 68560-46
  • 68560-47
  • 68560-45
  • 68560-40
  • 68560-42
  • 68560-34
  • 68560-39
  • Accuracy:
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • Max. operating temperature:
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • Max. pressure:
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • O-Ring material:
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Wetted materials:
  • Brass
  • Brass
  • Brass
  • Brass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Brass
  • Brass
  • 316 SS
  • Brass
  • Brass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Brass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Brass
  • Brass
  • Brass
  • 316 SS
  • Brass
  • Brass
  • 316 SS
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year