Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive Systems, Avantor®
Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive Systems, Avantor®
Certificates
Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive Systems, Avantor®
9 Options Available Below
Product Details & Documents
Compact, cost effective pump systems for general fluid transfer applications.
  • Simple operation with single-turn speed control
  • Separate power switch enables you to maintain speed setting when turning drive on/off; front-panel LED indicates power on
  • Reversible motor lets you easily prime/purge tubing and pump in either direction
  • Remote control of start/stop via DB9 connector on back of drive
Choose a convenient, complete system all with one catalog number.
Specifications for Product Family
Spécifications
  • Model:
  • 77910-40
  • 77910-50
  • 77910-50
  • 77910-55
  • 77910-60
  • 77910-65
  • 77910-70
  • 77910-75
  • 77910-50
  • 77910-50
  • 77910-50
  • 77910-50
  • 77910-50
  • 77910-50
  • 77910-50
  • 77910-50
  • 77910-55
  • 77910-55
  • 77910-55
  • 77910-55
  • 77910-55
  • 77910-55
  • 77910-55
  • 77910-55
  • 77910-65
  • 77910-65
  • 77910-65
  • 77910-65
  • 77910-65
  • 77910-65
  • 77910-65
  • 77910-65
  • 77910-75
  • 77910-75
  • 77910-75
  • 77910-75
  • 77910-75
  • 77910-75
  • 77910-75
  • 77910-75
  • No. of channels:
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • Channels:
  • 1
  • 1
  • No. of rollers:
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4; stainless steel
  • 4
  • 4
  • 4; stainless steel
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • Control type:
  • Variable-Speed Analog
  • Variable-Speed Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Variable-Speed Analog
  • Variable-Speed Analog
  • Variable-Speed Analog
  • Variable-Speed Analog
  • Variable-Speed Analog
  • Variable-Speed Analog
  • Variable-Speed Analog
  • Variable-Speed Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Housing material:
  • Polyarylamide (PARA)
  • Polyarylamide (PARA)
  • Min. flow rate per channel:
  • 16 ml/min
  • 16 ml/min
  • 56 ml/min
  • 56 ml/min
  • 16 ml/min
  • 16 ml/min
  • 56 ml/min
  • 56 ml/min
  • 0.06 ml/min
  • 16 ml/min
  • 16 ml/min
  • 0.06 ml/min
  • 16 ml/min
  • 16 ml/min
  • 16 ml/min
  • 16 ml/min
  • 16 ml/min
  • 16 ml/min
  • 56 ml/min
  • 56 ml/min
  • 56 ml/min
  • 56 ml/min
  • 56 ml/min
  • 56 ml/min
  • 56 ml/min
  • 56 ml/min
  • 16 ml/min
  • 16 ml/min
  • 16 ml/min
  • 16 ml/min
  • 16 ml/min
  • 16 ml/min
  • 16 ml/min
  • 16 ml/min
  • 56 ml/min
  • 56 ml/min
  • 56 ml/min
  • 56 ml/min
  • 56 ml/min
  • 56 ml/min
  • 56 ml/min
  • 56 ml/min
  • Max. flow rate per channel:
  • 480 ml/min
  • 480 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 480 ml/min
  • 480 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 3.8 ml/min
  • 480 ml/min
  • 480 ml/min
  • 3.8 ml/min
  • 480 ml/min
  • 480 ml/min
  • 480 ml/min
  • 480 ml/min
  • 480 ml/min
  • 480 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 480 ml/min
  • 480 ml/min
  • 480 ml/min
  • 480 ml/min
  • 480 ml/min
  • 480 ml/min
  • 480 ml/min
  • 480 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • Drive IP rating:
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • Accuracy:
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • Anti-drip:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Cloud connected:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Digital dispensing:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Drive:
  • 07555-00 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-00 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-00 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-00 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • Duty cycle:
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Input:
  • Start/Stop (remote inputs)
  • Start/Stop (remote inputs)
  • Min. RPM:
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • Open-head sensor:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • Remote I/O:
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Reversible motor:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Tubing:
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • Tubing sizes accepted:
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 15, L/S 24
  • L/S® 15, 24
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 15, 24
  • L/S® 15, 24
  • L/S® 15, 24
  • L/S® 15, 24
  • L/S® 15, 24
  • L/S® 15, 24
  • L/S® 15, 24
  • L/S® 15, 24
  • Washdown capable:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Current:
  • 1.5 A
  • 0.8 A
  • 1.5 A
  • 0.8 A
  • 1.5 A
  • 0.8 A
  • 1.5 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • 0.8 A
  • Frequency:
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • Voltage:
  • 115 VAC
  • 230 VAC
  • 115 VAC
  • 230 VAC
  • 115 VAC
  • 230 VAC
  • 115 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • Warranty:
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
Spécifications
Product Family Options
US plug models
Informations sur le produit
  • Désignation
    Plug Type
    Débit maximal
    Hauteur
    Longueur
    Width
    Pump Head
    Puissance
    Max. RPM
    Matériau du boîtier
    Availability
    Price
  • MFLX77910-40
    L/S® Analog Variable-Speed Console Drive with Easy-Load® II Pump Head for Precision Tubing; 115 VAC
    US
    480 ml/min
    133.4 mm (5.25")
    256 mm (10.08")
    228.6 mm (9")
    77200-60 (L/S® Easy-Load® II head)
    115 VAC; 50/60 Hz; 1.5 A
    600 rpm
    Painted steel and ABS plastic
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,990.00
    $2,990.00
    Each
       $2,990.00
    Supplier Number: 77910-40
    Spécifications:
    2 year warranty
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77910-40
    Model
    77910-40
    No. of channels
    1
    Channels
    No. of rollers
    4
    Control type
    Variable-Speed Analog
    Housing material
    Min. flow rate per channel
    16 ml/min
    Max. flow rate per channel
    480 ml/min
    Drive IP rating
    IP 22
    Accuracy
    ±5%
    Anti-drip
    No
    Cloud connected
    No
    Digital dispensing
    No
    Drive
    07555-00 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
    Duty cycle
    Continuous
    Input
    Min. RPM
    20 rpm
    Open-head sensor
    No
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    Start/Stop
    Reversible motor
    Yes
    Tubing
    06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
    Tubing sizes accepted
    L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
    Washdown capable
    No
    Current
    1.5 A
    Frequency
    50/60 Hz
    Voltage
    115 VAC
    Warranty
    2 years
    2 year warranty
  • MFLX77910-45
    L/S® Analog Variable-Speed Console Drive with Easy-Load® II Pump Head for Precision Tubing; 230 VAC
    US
    480 ml/min
    133.4 mm (5.25")
    256 mm (10.08")
    228.6 mm (9")
    77200-60 (L/S® Easy-Load® II head)
    230 VAC; 50/60 Hz; 0.8 A
    600 rpm
    Painted steel and ABS plastic
    Discontinued
    Supplier Number: 77910-45
    Spécifications:
    2 year warranty
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77910-45
    Model
    77910-50
    No. of channels
    1
    Channels
    No. of rollers
    4
    Control type
    Variable-Speed Analog
    Housing material
    Min. flow rate per channel
    16 ml/min
    Max. flow rate per channel
    480 ml/min
    Drive IP rating
    IP 22
    Accuracy
    ±5%
    Anti-drip
    No
    Cloud connected
    No
    Digital dispensing
    No
    Drive
    07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
    Duty cycle
    Continuous
    Input
    Min. RPM
    20 rpm
    Open-head sensor
    No
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    Start/Stop
    Reversible motor
    Yes
    Tubing
    06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
    Tubing sizes accepted
    L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
    Washdown capable
    No
    Current
    0.8 A
    Frequency
    50/60 Hz
    Voltage
    230 VAC
    Warranty
    2 years
    2 year warranty
  • MFLX77910-50
    L/S® Analog Variable-Speed Console Drive with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing; 115 VAC
    US
    1700 ml/min
    133.4 mm (5.25")
    235.7 mm (9.28")
    228.6 mm (9")
    77200-62 (L/S® Easy-Load® II pump head)
    115 VAC; 50/60 Hz; 1.5 A
    600 rpm
    Painted steel and ABS plastic
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,990.00
    $2,990.00
    Each
       $2,990.00
    Supplier Number: 77910-50
    Spécifications:
    2 year warranty
    CSA Certified
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77910-50
    Model
    77910-50
    No. of channels
    1
    Channels
    No. of rollers
    4
    Control type
    Analog
    Housing material
    Min. flow rate per channel
    56 ml/min
    Max. flow rate per channel
    1700 ml/min
    Drive IP rating
    IP 22
    Accuracy
    ±5%
    Anti-drip
    No
    Cloud connected
    No
    Digital dispensing
    No
    Drive
    07555-00 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
    Duty cycle
    Continuous
    Input
    Min. RPM
    20 rpm
    Open-head sensor
    No
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    Start/Stop
    Reversible motor
    Yes
    Tubing
    06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
    Tubing sizes accepted
    L/S® 15, 24, 35, 36
    Washdown capable
    No
    Current
    1.5 A
    Frequency
    50/60 Hz
    Voltage
    115 VAC
    Warranty
    2 years
    2 year warranty
    CSA Certified
  • MFLX77910-55
    L/S® Analog Variable-Speed Console Drive with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing; 230 VAC
    US
    1700 ml/min
    133.4 mm (5.25")
    235.7 mm (9.28")
    228.6 mm (9")
    77200-62 (L/S® Easy-Load® II pump head)
    230 VAC; 50/60 Hz; 0.8 A
    600 rpm
    Painted steel and ABS plastic
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,990.00
    $2,990.00
    Each
       $2,990.00
    Supplier Number: 77910-55
    Spécifications:
    2 year warranty
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77910-55
    Model
    77910-55
    No. of channels
    1
    Channels
    No. of rollers
    4
    Control type
    Analog
    Housing material
    Min. flow rate per channel
    56 ml/min
    Max. flow rate per channel
    1700 ml/min
    Drive IP rating
    IP 22
    Accuracy
    ±5%
    Anti-drip
    No
    Cloud connected
    No
    Digital dispensing
    No
    Drive
    07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
    Duty cycle
    Continuous
    Input
    Min. RPM
    20 rpm
    Open-head sensor
    No
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    Start/Stop
    Reversible motor
    Yes
    Tubing
    06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
    Tubing sizes accepted
    L/S® 15, 24, 35, 36
    Washdown capable
    No
    Current
    0.8 A
    Frequency
    50/60 Hz
    Voltage
    230 VAC
    Warranty
    2 years
    2 year warranty
  • MFLX77910-60
    L/S® Variable Speed Pump with Easy-Load® Precision Pump Head; 115 VAC
    US
    480 ml/min
    133.4 mm (5.25")
    292 mm (11.5")
    184 mm (7.25")
    07514-10 (L/S® Easy-Load® head)
    115 VAC; 50/60 Hz; 1.5 A
    600 rpm
    Painted steel and ABS plastic
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,830.00
    $2,830.00
    Each
       $2,830.00
    Supplier Number: 77910-60
    Spécifications:
    2 year warranty
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77910-60
    Model
    77910-60
    No. of channels
    1
    Channels
    No. of rollers
    4
    Control type
    Analog
    Housing material
    Min. flow rate per channel
    16 ml/min
    Max. flow rate per channel
    480 ml/min
    Drive IP rating
    IP 22
    Accuracy
    ±5%
    Anti-drip
    No
    Cloud connected
    No
    Digital dispensing
    No
    Drive
    07555-00 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
    Duty cycle
    Continuous
    Input
    Min. RPM
    20 rpm
    Open-head sensor
    No
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    Start/Stop
    Reversible motor
    Yes
    Tubing
    06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
    Tubing sizes accepted
    L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
    Washdown capable
    No
    Current
    1.5 A
    Frequency
    50/60 Hz
    Voltage
    115 VAC
    Warranty
    2 years
    2 year warranty
  • MFLX77910-65
    L/S® Variable Speed Pump with Easy-Load® Precision Pump Head; 230 VAC
    US
    480 ml/min
    133.4 mm (5.25")
    292 mm (11.5")
    184 mm (7.25")
    07514-10 (L/S® Easy-Load® head)
    230 VAC; 50/60 Hz; 0.8 A
    600 rpm
    Painted steel and ABS plastic
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,850.00
    $2,850.00
    Each
       $2,850.00
    Supplier Number: 77910-65
    Spécifications:
    2 year warranty
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77910-65
    Model
    77910-65
    No. of channels
    1
    Channels
    No. of rollers
    4
    Control type
    Analog
    Housing material
    Min. flow rate per channel
    16 ml/min
    Max. flow rate per channel
    480 ml/min
    Drive IP rating
    IP 22
    Accuracy
    ±5%
    Anti-drip
    No
    Cloud connected
    No
    Digital dispensing
    No
    Drive
    07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
    Duty cycle
    Continuous
    Input
    Min. RPM
    20 rpm
    Open-head sensor
    No
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    Start/Stop
    Reversible motor
    Yes
    Tubing
    06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
    Tubing sizes accepted
    L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
    Washdown capable
    No
    Current
    0.8 A
    Frequency
    50/60 Hz
    Voltage
    230 VAC
    Warranty
    2 years
    2 year warranty
  • MFLX77910-70
    L/S® Variable Speed Pump with Easy-Load® High-Performance Precision Pump Head; 115 VAC
    US
    1700 ml/min
    133.4 mm (5.25")
    292 mm (11.5")
    184 mm (7.25")
    07514-12 (L/S® Easy-Load® head)
    115 VAC; 50/60 Hz; 1.5 A
    600 rpm
    Painted steel and ABS plastic
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,830.00
    $2,830.00
    Each
       $2,830.00
    Supplier Number: 77910-70
    Spécifications:
    2 year warranty
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77910-70
    Model
    77910-70
    No. of channels
    1
    Channels
    No. of rollers
    4
    Control type
    Analog
    Housing material
    Min. flow rate per channel
    56 ml/min
    Max. flow rate per channel
    1700 ml/min
    Drive IP rating
    IP 22
    Accuracy
    ±5%
    Anti-drip
    No
    Cloud connected
    No
    Digital dispensing
    No
    Drive
    07555-00 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
    Duty cycle
    Continuous
    Input
    Min. RPM
    20 rpm
    Open-head sensor
    No
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    Start/Stop
    Reversible motor
    Yes
    Tubing
    06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
    Tubing sizes accepted
    L/S® 15, L/S 24
    Washdown capable
    No
    Current
    1.5 A
    Frequency
    50/60 Hz
    Voltage
    115 VAC
    Warranty
    2 years
    2 year warranty
  • MFLX77910-75
    L/S® Variable Speed Pump with Easy-Load® High-Performance Precision Pump Head; 230 VAC
    US
    1700 ml/min
    133.4 mm (5.25")
    292 mm (11.5")
    184 mm (7.25")
    07514-12 (L/S® Easy-Load® head)
    230 VAC; 50/60 Hz; 0.8 A
    600 rpm
    Painted steel and ABS plastic
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,096.80
    $3,096.80
    Each
       $3,096.80
    Supplier Number: 77910-75
    Spécifications:
    2 year warranty
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77910-75
    Model
    77910-75
    No. of channels
    1
    Channels
    No. of rollers
    4
    Control type
    Analog
    Housing material
    Min. flow rate per channel
    56 ml/min
    Max. flow rate per channel
    1700 ml/min
    Drive IP rating
    IP 22
    Accuracy
    ±5%
    Anti-drip
    No
    Cloud connected
    No
    Digital dispensing
    No
    Drive
    07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
    Duty cycle
    Continuous
    Input
    Min. RPM
    20 rpm
    Open-head sensor
    No
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    Start/Stop
    Reversible motor
    Yes
    Tubing
    06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
    Tubing sizes accepted
    L/S® 15, 24
    Washdown capable
    No
    Current
    0.8 A
    Frequency
    50/60 Hz
    Voltage
    230 VAC
    Warranty
    2 years
    2 year warranty
  • MFLX77715-90
    Masterflex L/S® Variable-speed pump system with easy-load thin-wall pump head and handheld remote, 600 rpm, 115 VAC (no open-head sensor), stainless steel rotor material
    US
    90 - 130 VAC, 50/60 Hz
    20 - 600
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,430.00
    $3,430.00
    Each
       $3,430.00
    Supplier Number: 77715-90
    Spécifications:
    2 year warranty
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77715-90
    Model
    No. of channels
    Channels
    1
    No. of rollers
    4; stainless steel
    Control type
    Housing material
    Polyarylamide (PARA)
    Min. flow rate per channel
    0.06 ml/min
    Max. flow rate per channel
    3.8 ml/min
    Drive IP rating
    Accuracy
    Anti-drip
    Cloud connected
    Digital dispensing
    Drive
    Duty cycle
    Input
    Start/Stop (remote inputs)
    Min. RPM
    Open-head sensor
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    Reversible motor
    Tubing
    Tubing sizes accepted
    Washdown capable
    Current
    Frequency
    Voltage
    Warranty
    2 years
    2 year warranty
  • MFLX77715-91
    Masterflex L/S® variable-speed pump system with easy-load thin-wall pump head and handheld remote, 600 rpm, 230 vac (no open-head sensor), stainless steel rotor material
    US
    230 VAC, 50/60 Hz
    20 - 600
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,430.00
    $3,430.00
    Each
       $3,430.00
    Supplier Number: 77715-91
    Spécifications:
    2 year warranty
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77715-91
    Model
    No. of channels
    Channels
    1
    No. of rollers
    4; stainless steel
    Control type
    Housing material
    Polyarylamide (PARA)
    Min. flow rate per channel
    0.06 ml/min
    Max. flow rate per channel
    3.8 ml/min
    Drive IP rating
    Accuracy
    Anti-drip
    Cloud connected
    Digital dispensing
    Drive
    Duty cycle
    Input
    Start/Stop (remote inputs)
    Min. RPM
    Open-head sensor
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    Reversible motor
    Tubing
    Tubing sizes accepted
    Washdown capable
    Current
    Frequency
    Voltage
    Warranty
    2 years
    2 year warranty
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Footswitch, DB9 male, for use with drives
    Footswitch, DB9 male, for use with drives
    MFLX77595-35
    Log in pour la disponibilité
    Each - $567.00
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Handheld Remote Controller; DB9(M) Connector; 6 ft (1,8 m) Cable
    Handheld Remote Controller; DB9(M) Connector; 6 ft (1,8 m) Cable
    MFLX07528-80
    Log in pour la disponibilité
    Each - $689.00