Comparators for CHEMets® Test Kits
À propos de cet article
: Store in the dark at room temperature.
4 Options Available Below
Product Details & Documents
: Store in the dark at room temperature.
Certificates
Recherche par numéro de lotProduct Family Options
Informations sur le produit
- DésignationRangeIncrementsAvailabilityPrice
- Ammonia High Range Flat Comparator1 - 10 ppm1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ppmLog in pour la disponibilitéEach$69.35Supplier Number: C-1510
- Filming Amines Round Comparator0 - 1 ppm0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.25, 0.50, 0.75, 1.0 ppmLog in pour la disponibilitéEach$43.75Supplier Number: C-1001
- Low Range Ammonia Comparator0 - 1 ppm0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 0.8, 1.0 ppmLog in pour la disponibilitéEach$47.83Supplier Number: C-1501
- Phenol High Range Flat Comparator0 - 12 ppm0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ppmLog in pour la disponibilitéEach$64.14Supplier Number: C-8012