Translucent Snap Caps, Globe Scientific
Translucent Snap Caps, Globe Scientific
Supplier:   Globe Scientific
Translucent Snap Caps, Globe Scientific
Supplier:  Globe Scientific
Certificates
Translucent Snap Caps, Globe Scientific
Translucent Snap Caps, Globe Scientific
14 Options Available Below
Product Details & Documents
These colorful snap-on closures are an effective way to recap blood drawing tubes, glass test tubes and plastic culture tubes.
  • Economical way to recap glass tubes, regardless of manufacturer
  • Available in seven (7) translucent colors that correspond to Vacutainer® cap colors
  • Caps can be written on with indelible ink for easy sample identification
  • Prevents spills and evaporation by employing a liquid tight seal
These caps are precision molded from low-density polyethylene (LDPE) and maintain a tight seal during centrifugation, agitation and refrigeration procedures. They are available in bright translucent colors for sample identification purposes. The caps feature a single thumb tab for easy removal and close nesting in tube racks.
Product Family Options
For 13 mm tubes
Informations sur le produit
  • For Tube O.D.
    Color
    Availability
    Price
  • 13 mm
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $62.68
    $62.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $62.68
    Supplier Number: 113143B
  • 13 mm
    Gray
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $62.68
    $62.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $62.68
    Supplier Number: 113143A
  • 13 mm
    Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $62.68
    $62.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $62.68
    Supplier Number: 113143G
  • 13 mm
    Lavender
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $62.68
    $62.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $62.68
    Supplier Number: 113143L
  • 13 mm
    Natural
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $62.68
    $62.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $62.68
    Supplier Number: 113143C
  • 13 mm
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $62.68
    $62.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $62.68
    Supplier Number: 113143R
  • 13 mm
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $62.68
    $62.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $62.68
    Supplier Number: 113143Y
For 16 mm tubes
Informations sur le produit
  • For Tube O.D.
    Color
    Availability
    Price
  • 16 mm
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $66.88
    $66.88
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $66.88
    Supplier Number: 113144B
  • 16 mm
    Gray
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $66.88
    $66.88
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $66.88
    Supplier Number: 113144A
  • 16 mm
    Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $66.98
    $66.98
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $66.98
    Supplier Number: 113144G
  • 16 mm
    Lavender
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $68.74
    $68.74
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $68.74
    Supplier Number: 113144L
  • 16 mm
    Natural
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $68.74
    $68.74
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $68.74
    Supplier Number: 113144C
  • 16 mm
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $67.41
    $67.41
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $67.41
    Supplier Number: 113144R
  • 16 mm
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $66.88
    $66.88
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $66.88
    Supplier Number: 113144Y