VWR® Wire Frame Shelves | Avantor
VWR® Wire Frame Shelves
Supplier:   VWR International
VWR® Wire Frame Shelves
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Wire Frame Shelves
VWR® Wire Frame Shelves
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Extra wire frame shelves that fit the VWR® 14, 17, and 20 cu. ft. refrigerators.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    For Use With
    Matière
    Exterior W×D×H
    Weight
    Availability
    Price
  • VWR® full wire frame shelf for 14 cu. ft. units
    76498-992, 76499-006, 76499-000, 76177-834, 76177-832, 76498-986
    Wire
    483×406×51 mm (19×16×2")
    2.3 kg (5 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $445.09
    $445.09
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $445.09
  • VWR® full wire frame shelf for 17 cu. ft. units
    76498-994, 76499-008, 76499-002, 76498-998, 76498-984, 76498-988
    Wire
    660×533×51 mm (26×21×2")
    2.3 kg (5 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $445.09
    $445.09
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $445.09
  • VWR® full wire frame shelf for 20 cu. ft. units
    76498-996, 76499-010, 76499-004, 75982-592, 75836-238, 76498-990
    Wire
    610×508×51 mm (24×20×2")
    2.3 kg (5 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $445.09
    $445.09
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $445.09