Acridinium C2 NHS Ester for biomolecular labeling
Catalogue # 77462-054
Fournisseur: AAT Bioquest
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Plastic bottle
- Size:1 mg
- Cat. no.:77462-054
Spécifications
À propos de cet article
:
:632.56 g/mol
MARC:5,II
:GHS07
Numéro CAS:177332-37-5
Formule:C₂₈H₂₃N₂O₆·CF₃O₃S