SPEC Disk SPE, Agilent Technologies
SPEC Disk SPE, Agilent Technologies
Certificates
SPEC Disk SPE, Agilent Technologies
SPEC Disk SPE, Agilent Technologies
7 Options Available Below
Product Details & Documents
SPEC disk SPE delivers superior flow characteristics and trouble-free automation.
  • No loose sorbent means no channeling and better reproducibility
  • Uniform flow and extraction properties offer robust performance
  • Low elution volume affords excellent concentration of the analyte, improving sensitivity
SPEC disk SPE is a product providing faster sample processing, lower costs, and high-quality results. SPEC is manufactured with ultraclean polypropylene plastic and contains a monolithic sorbent bed with bonded silica infused on a glass fiber disk. For some applications, the elution volume is very small, eliminating the dry down and reconstitution steps.
Integrated filtration protects against clogging. SPEC is available in cartridge, 96-well plate, and disk formats in a wide range of chemistries for many applications.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type de colonne
    Phase
    Capacité
    Bed Weight
    Availability
    Price
  • Bond Elut cartridge
    Cartouche
    SPEC C18
    3 ml
    15 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - 557,00 $
    557,00 $
    Pack of 100
       557,00 $
    Supplier Number: A5320320
  • Bond Elut cartridge
    Cartouche
    SPEC MP3
    3 ml
    15 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - 670,00 $
    670,00 $
    Pack of 100
       670,00 $
    Supplier Number: A5322020
  • Bond Elut cartridge
    Cartouche
    SPEC DAU
    3 ml
    15 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - 398,00 $
    398,00 $
    Pack of 100
       398,00 $
    Supplier Number: A532DAU
  • Bond Elut cartridge
    Cartouche
    SPEC Phenyl
    3 ml
    15 mg
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Bond Elut cartridge
    Cartouche
    SPEC MP1
    3 ml
    15 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - 670,00 $
    670,00 $
    Pack of 100
       670,00 $
    Supplier Number: A5321120
  • Bond Elut cartridge
    Cartouche
    SPEC C18AR
    3 ml
    15 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - 557,00 $
    557,00 $
    Pack of 100
       557,00 $
    Supplier Number: A5321920
  • Bond Elut cartridge
    Cartouche
    SPEC MP1
    3 ml
    30 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - 659,00 $
    659,00 $
    Pack of 100
       659,00 $
    Supplier Number: A5321130
  • Bond Elut cartridge
    Cartouche
    SPEC C18AR/MP3
    10 ml
    70 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - 901,00 $
    901,00 $
    Pack of 100
       901,00 $
    Supplier Number: A5022570
Well plates
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Volume
    Availability
    Price
  • Bond Elut SPEC C8, 96 round-well plate, 15 mg
    1 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (15mg)
    Each (15mg) - 711,00 $
    711,00 $
    Each (15mg)
       711,00 $
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Volume
    Availability
    Price
  • Bond Elut SPEC C18AR, 96 round-well plate, 15 mg
    1 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (15mg)
    Each (15mg) - 711,00 $
    711,00 $
    Each (15mg)
       711,00 $
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Volume
    Availability
    Price
  • Bond Elut SPEC DAS 96-well plate
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - 6 140,00 $
    6 140,00 $
    Pack of 10
       6 140,00 $
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Volume
    Availability
    Price
  • Bond Elut SPEC C18, 96 round-well plate, 15 mg
    1 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (15mg)
    Each (15mg) - 711,00 $
    711,00 $
    Each (15mg)
       711,00 $
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Volume
    Availability
    Price
  • Bond Elut SPEC MP3, 96 round-well plate, 15 mg
    1 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (15mg)
    Each (15mg) - 767,00 $
    767,00 $
    Each (15mg)
       767,00 $
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Volume
    Availability
    Price
  • Bond Elut SPEC MP1, 96 round-well plate, 15 mg
    1 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (15mg)
    Each (15mg) - 767,00 $
    767,00 $
    Each (15mg)
       767,00 $
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Volume
    Availability
    Price
  • Bond Elut SPEC method development plate, C2, C8, C18, C18AR, CN, MP1, MP3, phenyl, 15 mg
    1 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (15mg)
    Each (15mg) - 846,00 $
    846,00 $
    Each (15mg)
       846,00 $
Filter discs
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Ø
    Désignation
    Availability
    Price
  • 47 mm
    SPEC disks, C18AR, 47 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - 305,00 $
    305,00 $
    Pack of 20
       305,00 $
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Ø
    Désignation
    Availability
    Price
  • 47 mm
    SPEC disks, C8, 47 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 24
    Pack of 24 - 291,00 $
    291,00 $
    Pack of 24
       291,00 $