J&W PoraPLOT Q Columns, Agilent Technologies
J&W PoraPLOT Q Columns, Agilent Technologies
J&W PoraPLOT Q Columns, Agilent Technologies
Certificates
J&W PoraPLOT Q Columns, Agilent Technologies
J&W PoraPLOT Q Columns, Agilent Technologies
8 Options Available Below
Product Details & Documents
A porous polymer PLOT stationary phase for analysis of polar and apolar volatile compounds, and water as an analyte.
  • Long-term stability provides repeatable retention times
  • Available in Fused Silica and UltiMetal
  • Tested with the tightest industry QC specifications for column bleed, sensitivity, and efficiency
  • Performance Summary shipped with each column
  • Similar phases: Rt-Q BOND, Rt-QPLOT, SupelQ PLOT
Agilent J&W PoraPLOT Q is recommended for column switching systems that analyze polar and apolar volatile compounds. Water elutes as a sharp and quantifiable peak, making retention times of target compounds repeatable, as they are not influenced by water in the sample.
Columns with 7" cage.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type de colonne
    Phase
    Column Hardware
    Épaisseur du film
    Ø int.
    Longueur
    Availability
    Price
  • GC column, 5" cage
    Capillaire
    PoraPLOT Q
    Fused silica
    10.00 µm
    0.32 mm
    10 m
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 880,00 $
    880,00 $
    Each
       880,00 $
    Supplier Number: CP7550I5
  • GC column, 7" cage
    Capillaire
    PoraPLOT Q
    Fused silica
    8.00 µm
    0.25 mm
    25 m
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 1 060,00 $
    1 060,00 $
    Each
       1 060,00 $
    Supplier Number: CP7549
  • GC column, 7" cage
    Capillaire
    PoraPLOT Q
    Fused silica
    10.00 µm
    0.32 mm
    10 m
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 785,00 $
    785,00 $
    Each
       785,00 $
    Supplier Number: CP7550
  • GC column, 7" cage
    Capillaire
    PoraPLOT Q
    Fused silica
    10.00 µm
    0.32 mm
    25 m
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 1 140,00 $
    1 140,00 $
    Each
       1 140,00 $
    Supplier Number: CP7551
  • GC column, 7" cage
    Capillaire
    PoraPLOT Q
    Fused silica
    20.00 µm
    0.53 mm
    25 m
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 1 230,00 $
    1 230,00 $
    Each
       1 230,00 $
    Supplier Number: CP7554
  • GC column, 7" cage
    Capillaire
    PoraPLOT Q
    Fused silica
    20.00 µm
    0.53 mm
    10 m
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 776,00 $
    776,00 $
    Each
       776,00 $
    Supplier Number: CP7553
  • GC column, 7" cage
    Capillaire
    PoraPLOT Q
    Fused silica
    10.00 µm
    0.32 mm
    50 m
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 1 730,00 $
    1 730,00 $
    Each
       1 730,00 $
    Supplier Number: CP7552
  • GC column, 7" cage
    Capillaire
    PoraPLOT Q
    Acier inoxydable
    20.00 µm
    0.53 mm
    25 m
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 1 460,00 $
    1 460,00 $
    Each
       1 460,00 $
    Supplier Number: CP6954