ContactUsLinkComponent
InfinityLab Poroshell 120 for NP/SFC, Agilent Technologies
Certificats
undefined
InfinityLab Poroshell 120 for NP/SFC, Agilent Technologies
Spécifications
  • Catalog No:
  • CAAG695675-301
  • CAAG693975-301
  • CAAG693775-901
  • CAAG695975-901
  • CAAG695775901T
  • CAAG695975-301
  • CAAG699675-901
  • CAAG699975-901
  • CAAG823750-926
  • CAAG695770-901
  • CAAG699775-901
  • CAAG693975-901
  • CAAG821725-926
  • CAAG693770-901
  • CAAG695675-901
  • CAAG821725-944
  • CAAG693675-901
  • Carbon load:
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Max. pressure:
  • 1300 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1300 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1300 bar
  • 1300 bar
  • 1300 bar
  • pH range:
  • 0-8
  • 0-8
  • 0-8
  • 0-8
  • 0-8
  • 0-8
  • 0-8
  • 0-8
  • 0-8
  • 0-8
  • 0-8
  • 0-8
  • 0-8
  • 0-8
  • 0-8
  • 0-8
  • 0-8
  • USP code:
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • Wetted materials:
  • Acetonitrile/Water