SmartCheck DNA Ladders | Avantor
SmartCheck DNA Ladders
Supplier:   Ward's
SmartCheck DNA Ladders
Supplier:  Ward's
Certificates
SmartCheck DNA Ladders
SmartCheck DNA Ladders
6 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
SmartCheck ladders are available in three size ranges (50 bp, 100 bp and 1 kb) to cover most common applications.
  • Ready-to-use formulation includes loading buffer and tracking dye
  • 500 µl suitable for 100 lanes (5 µl per lane)
  • Higher intensity reference bands
  • Ultra pure production allows economical ambient shipping
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Volume
    Lanes
    Availability
    Price
  • 50 bp
    500 µl
    100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $73.15
    $73.15
    Each
       $73.15
    Supplier Number: PR4005-100
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 50 bp
    5× 500 µl
    500
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $326.75
    $326.75
    Each
       $326.75
    Supplier Number: PR4005-500
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 100 bp
    500 µl
    100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500µl)
    Each (500µl) - $73.15
    $73.15
    Each (500µl)
       $73.15
    Supplier Number: PR4010-100
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 100 bp
    5× 500 µl
    500
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $326.75
    $326.75
    Each
       $326.75
    Supplier Number: PR4010-500
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 1 kb
    500 µl
    100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500µl)
    Each (500µl) - $73.15
    $73.15
    Each (500µl)
       $73.15
    Supplier Number: PR4100-100
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 1 kb
    5× 500 µl
    500
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $326.75
    $326.75
    Each
       $326.75
    Supplier Number: PR4100-500
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.