ESD Rubber Table Mats, Smooth, Transforming Technologies | Avantor
ESD Rubber Table Mats, Smooth, Transforming Technologies
ESD Rubber Table Mats, Smooth, Transforming Technologies
Certificates
ESD Rubber Table Mats, Smooth, Transforming Technologies
28 Options Available Below
Product Details & Documents
Anti-static workstation mats are made of a durable 2-ply rubber that offers excellent resistance to hot solders.
  • Dissipative work surface: 10E6 to 10E8 ohms Rtt
  • Thickness 0.080"
  • Resistance to ground 8×10E6 to 8 ohms
  • Resistance point to point 2×10E6 to 8 ohms
Anti-Static workstation mats are made of a durable 2-ply rubber that offers excellent resistance to hot solders, soldering irons and most solvents.
A conductive layer backs the static dissipative top layer that creates outstanding electrical performance characteristics. Available in Nasa Blue, Royal Blue, Green or Gray with the following features:
Delivery information: Includes two installed 10 mm ground snaps and a 15' low profile common point ground cord.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Color
    Épaisseur
    Largeur
    Longueur
    Availability
    Price
  • ESD mat
    Blue
    2 mm (0.08")
    61 cm (2 ft.)
    152 cm (5 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $196.00
    $196.00
    Each
       $196.00
    Supplier Number: MT2460B
  • ESD mat
    Green
    2 mm (0.08")
    61 cm (2 ft.)
    152 cm (5 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $196.00
    $196.00
    Each
       $196.00
    Supplier Number: MT2460GN
  • ESD mat
    Gray
    2 mm (0.08")
    61 cm (2 ft.)
    152 cm (5 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $196.00
    $196.00
    Each
       $196.00
    Supplier Number: MT2460GY
  • ESD mat
    Royal Blue
    2 mm (0.08")
    61 cm (2 ft.)
    152 cm (5 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $196.00
    $196.00
    Each
       $196.00
    Supplier Number: MT2460RB
  • ESD mat
    Blue
    2 mm (0.08")
    61 cm (2 ft.)
    183 cm (6 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $235.00
    $235.00
    Each
       $235.00
    Supplier Number: MT2472B
  • ESD mat
    Green
    2 mm (0.08")
    61 cm (2 ft.)
    183 cm (6 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $235.00
    $235.00
    Each
       $235.00
    Supplier Number: MT2472GN
  • ESD mat
    Gray
    2 mm (0.08")
    61 cm (2 ft.)
    183 cm (6 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $235.00
    $235.00
    Each
       $235.00
    Supplier Number: MT2472GY
  • ESD mat
    Royal Blue
    2 mm (0.08")
    61 cm (2 ft.)
    183 cm (6 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $235.00
    $235.00
    Each
       $235.00
    Supplier Number: MT2472RB
  • ESD mat
    Blue
    2 mm (0.08")
    76 cm (30")
    91 cm (3 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $147.00
    $147.00
    Each
       $147.00
    Supplier Number: MT3036B
  • ESD mat
    Green
    2 mm (0.08")
    76 cm (30")
    91 cm (3 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $147.00
    $147.00
    Each
       $147.00
    Supplier Number: MT3036GN
  • ESD mat
    Gray
    2 mm (0.08")
    76 cm (30")
    91 cm (3 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $147.00
    $147.00
    Each
       $147.00
    Supplier Number: MT3036GY
  • ESD mat
    Royal Blue
    2 mm (0.08")
    76 cm (30")
    91 cm (3 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $147.00
    $147.00
    Each
       $147.00
    Supplier Number: MT3036RB
  • ESD mat
    Blue
    2 mm (0.08")
    76 cm (30")
    122 cm (4 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $196.00
    $196.00
    Each
       $196.00
    Supplier Number: MT3048B
  • ESD mat
    Green
    2 mm (0.08")
    76 cm (30")
    122 cm (4 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $196.00
    $196.00
    Each
       $196.00
    Supplier Number: MT3048GN
  • ESD mat
    Gray
    2 mm (0.08")
    76 cm (30")
    122 cm (4 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $196.00
    $196.00
    Each
       $196.00
    Supplier Number: MT3048GY
  • ESD mat
    Royal Blue
    2 mm (0.08")
    76 cm (30")
    122 cm (4 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $196.00
    $196.00
    Each
       $196.00
    Supplier Number: MT3048RB
  • ESD mat
    Blue
    2 mm (0.08")
    76 cm (30")
    152 cm (5 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $245.00
    $245.00
    Each
       $245.00
    Supplier Number: MT3060B
  • ESD mat
    Green
    2 mm (0.08")
    76 cm (30")
    152 cm (5 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $245.00
    $245.00
    Each
       $245.00
    Supplier Number: MT3060GN
  • ESD mat
    Gray
    2 mm (0.08")
    76 cm (30")
    152 cm (5 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $245.00
    $245.00
    Each
       $245.00
    Supplier Number: MT3060GY
  • ESD mat
    Royal Blue
    2 mm (0.08")
    76 cm (30")
    152 cm (5 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $245.00
    $245.00
    Each
       $245.00
    Supplier Number: MT3060RB
  • ESD mat
    Blue
    2 mm (0.08")
    76 cm (30")
    183 cm (6 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $293.00
    $293.00
    Each
       $293.00
    Supplier Number: MT3072B
  • ESD mat
    Green
    2 mm (0.08")
    76 cm (30")
    183 cm (6 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $293.00
    $293.00
    Each
       $293.00
    Supplier Number: MT3072GN
  • ESD mat
    Gray
    2 mm (0.08")
    76 cm (30")
    183 cm (6 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $293.00
    $293.00
    Each
       $293.00
    Supplier Number: MT3072GY
  • ESD mat
    Royal Blue
    2 mm (0.08")
    76 cm (30")
    183 cm (6 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $293.00
    $293.00
    Each
       $293.00
    Supplier Number: MT3072RB
  • ESD mat
    Blue
    2 mm (0.08")
    91 cm (3 ft.)
    152 cm (5 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $293.00
    $293.00
    Each
       $293.00
    Supplier Number: MT3660B
  • ESD mat
    Green
    2 mm (0.08")
    91 cm (3 ft.)
    152 cm (5 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $293.00
    $293.00
    Each
       $293.00
    Supplier Number: MT3660GN
  • ESD mat
    Gray
    2 mm (0.08")
    91 cm (3 ft.)
    152 cm (5 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $293.00
    $293.00
    Each
       $293.00
    Supplier Number: MT3660GY
  • ESD mat
    Royal Blue
    2 mm (0.08")
    91 cm (3 ft.)
    152 cm (5 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $293.00
    $293.00
    Each
       $293.00
    Supplier Number: MT3660RB