Easy Sampler, Burkle
À propos de cet article
The Easy Sampler is designed to quickly and easily take multiple samples from bulk goods.
- Stainless steel AISI 316 L (1.4404)
- For sample openings from 52 mm (2.05") diameter
Emptying has been greatly simplified and in this model takes place via the tip. The sample can be emptied directly into the sample container without having to disassemble the device, in order to obtain a mixed sample for instance. The bulk material must be free-flowing or self-flowing.
2 Options Available Below
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
The Easy Sampler is designed to quickly and easily take multiple samples from bulk goods.
- Stainless steel AISI 316 L (1.4404)
- For sample openings from 52 mm (2.05") diameter
Emptying has been greatly simplified and in this model takes place via the tip. The sample can be emptied directly into the sample container without having to disassemble the device, in order to obtain a mixed sample for instance. The bulk material must be free-flowing or self-flowing.
Product Family Options
Informations sur le produit
- CapacitéLongueurØAvailabilityPrice
- Supplier Number: 5360-0600L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Supplier Number: 5360-1000L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.