Core Samplers, Burkle | Avantor
Core Samplers, Burkle
Supplier:   BURKLE INC
Core Samplers, Burkle
Supplier:  BURKLE INC
Certificates
Core Samplers, Burkle
Core Samplers, Burkle
3 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
The core sampler can be used to take samples of bulk materials, which can easily become stuck or settle during sampling due to their particle form.
  • Stainless steel AISI 316 construction
  • For bulk materials that become stuck or settle easily
  • Order includes core sampler (consisting of boring rod and boring tube), fixing clip
In comparison to standard all-layer samplers for bulk materials, the two-part core sampler has no gap dimensions in which the medium can become stuck while it is being removed. This makes it possible to take a proper sample of powders and granulates through multiple layers, for example glass balls or metal powders.
Depending on the size, the stainless steel sampler can be used for a wide range of different containers, such as large bags or small containers. The bulk material sampler takes a representative core sample and is ideal for use in various laboratory and industrial applications.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Capacité
    Longueur
    Ø
    Availability
    Price
  • Core sampler
    Stainless steel AISI 316
    15 ml (0.5 oz.)
    20 cm (7.87")
    1.5 cm (0.59")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,563.47
    $1,563.47
    Each
       $1,563.47
    Supplier Number: 5310-0001
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Core sampler
    Stainless steel AISI 316
    110 ml (3.72 oz.)
    40 cm (15.75")
    2.5 cm (0.98")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,700.63
    $1,700.63
    Each
       $1,700.63
    Supplier Number: 5310-0002
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Core sampler
    Stainless steel AISI 316
    230 ml (7.78 oz.)
    80 cm (31.5")
    2.5 cm (0.98")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,844.54
    $1,844.54
    Each
       $1,844.54
    Supplier Number: 5310-0003
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.