Storage Containers with Optional Lids, Mortech® | Avantor
Storage Containers with Optional Lids, Mortech®
Supplier:   Mopec
Storage Containers with Optional Lids, Mortech®
Supplier:  Mopec
Certificates
Storage Containers with Optional Lids, Mortech®
Storage Containers with Optional Lids, Mortech®
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Smooth stainless steel finish for easy cleaning.
  • All stainless steel, seamless construction
  • Smooth finish for easy cleaning
  • No pour spout
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Désignation
    For Use With
    Availability
    Price
  • 1.25 qt.
    Storage container only
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $204.68
    $204.68
    Each
       $204.68
    Supplier Number: BA018
  • 2 qt.
    Storage container only
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $241.95
    $241.95
    Each
       $241.95
    Supplier Number: BA019
  • 4.25 qt.
    Storage container only
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $297.84
    $297.84
    Each
       $297.84
    Supplier Number: BA020
  • Storage container lid
    1.25 qt. container
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $105.40
    $105.40
    Each
       $105.40
    Supplier Number: BA021
  • Storage container lid
    2 qt. container
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $111.50
    $111.50
    Each
       $111.50
    Supplier Number: BA022
  • Storage container lid
    4.25 qt. container
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $157.32
    $157.32
    Each
       $157.32
    Supplier Number: BA023