Eau, déionisé | Avantor
Eau, déionisé
5 ml
Catalog # 76299-202
Supplier:   Hardy Diagnostics
Fournisseur #:  K187
Eau, déionisé
Catalog # 76299-202
Supplier:  Hardy Diagnostics
CAS Number:  7732-18-5
Eau, déionisé
Eau, déionisé
5 ml
CAS Number:  7732-18-5
Price
$97.50
Log in pour la disponibilité
Pack of 20 (5ml)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
For the preparation of dilutions and suspensions.
Synonymes:  Hydrogen oxide
  • CAS Number:7732-18-5
  • Formule:H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    5 ml
Spécifications