Mini Columns, Caplugs | Avantor
Mini Columns, Caplugs
Supplier:   Caplugs
Mini Columns, Caplugs
Supplier:  Caplugs
Certificates
Mini Columns, Caplugs
Mini Columns, Caplugs
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Mini Columns are molded in polypropylene for molecular biology studies.
  • 0.5 ml mini-column is 4.83 cm (1.9") overall in height
  • 2.4 ml mini-column is 3.81 cm (1.5") overall in height
Columns feature a HDPE filter of medium porosity (45 to 90 µm)
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Column Hardware
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Capacité
    Availability
    Price
  • Mini columns, red
    PP
    45 - 90 µm
    6.00 mm
    49.8 mm
    0.5 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Carton of 200
    Carton of 200 - $231.62
    $231.62
    Carton of 200
       $231.62
    Supplier Number: 208-1289-03S
  • Mini columns, natural
    PP
    45 - 90 µm
    38.30 mm
    16 mm
    2.4 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Carton of 1,000
    Carton of 1,000 - $412.59
    $412.59
    Carton of 1,000
       $412.59
    Supplier Number: 208-3049-030
  • Mini columns, natural
    PP
    45 - 90 µm
    38.30 mm
    16 mm
    2.4 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Carton of 200
    Carton of 200 - $134.88
    $134.88
    Carton of 200
       $134.88
    Supplier Number: 208-3049-03S