CF® Dye BCN, Biotium
CF® Dye BCN, Biotium
Supplier:   Biotium
CF® Dye BCN, Biotium
Supplier:  Biotium
Certificates
CF® Dye BCN, Biotium
CF® Dye BCN, Biotium
9 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
CF® Dyes with a BCN group react with azides via a copper-free bioorthogonal reaction to label target molecules for surface staining of live cells or cell extracts. Membrane-permeant CF® Dye BCN conjugates for intracellular labeling reactions are also available.
  • Fluorescent labeling of azide groups on target molecules via copper-free bioorthonal chemistry
  • Alternative to fluorescently labeled DIBO and DBCO
  • Suitable for surface or intracellular labeling of live cells or cell extracts
  • Bright, photostable and water-soluble CF® Dyes are excellent options for fluorescent labeling
  • Available in several CF® Dye options including membrane-permeant forms for intracellular labeling
CF® Dyes BCN (bicyclo[6.1.0]nonyne) derivatives are alternatives to fluorescently labeled DIBO and DBCO. They react with azides to form 1,2,3-triazole by copper-free bioorthogonal 1,3-dipolar Huisgen cycloaddition. Useful for fluorescent surface labeling of live cells or cell extracts, particularly when there are concerns about native protein function loss with copper. Membrane-permeant CF® Dye BCN options are also available for intracellular labeling reactions.
Available CF® Dye BCN derivatives: CF®405S, CF®405M, CF®488A, CF®568, CF®594, CF®640R, CF®647, CF®680, and CF®680R including membrane-permeant CF®440 BCN, CF®500 BCN, and CF®650 BCN. Biotium’s next-generation CF® Dyes were designed to be highly water-soluble with advantages in brightness and photostability compared to Alexa Fluor®, DyLight®, and other fluorescent dyes.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ex/Em
    Membrane
    Taille
    Availability
    Price
  • CF®405S BCN
    404/431 nm
    Impermeant
    0.5 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $706.67
    $706.67
    Each
       $706.67
    Supplier Number: 92113
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • CF®405M BCN
    408/452 nm
    Impermeant
    0.5 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $706.67
    $706.67
    Each
       $706.67
    Supplier Number: 92114
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • CF®488A BCN
    490/515 nm
    Impermeant
    0.5 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $699.79
    $699.79
    Each
       $699.79
    Supplier Number: 92075
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • CF®568 BCN
    562/583 nm
    Impermeant
    0.5 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $699.79
    $699.79
    Each
       $699.79
    Supplier Number: 92076
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • CF®594 BCN
    593/614 nm
    Impermeant
    0.5 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $699.79
    $699.79
    Each
       $699.79
    Supplier Number: 92077
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • CF®640R BCN
    642/662 nm
    Impermeant
    0.5 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $699.79
    $699.79
    Each
       $699.79
    Supplier Number: 92078
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • CF®647 BCN
    650/665 nm
    Impermeant
    0.5 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500µG)
    Each (500µG) - $736.98
    $736.98
    Each (500µG)
       $736.98
    Supplier Number: 96059
  • CF®680R BCN
    680/701 nm
    Impermeant
    0.5 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $699.79
    $699.79
    Each
       $699.79
    Supplier Number: 92079
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • CF®680 BCN
    681/698 nm
    Impermeant
    0.5 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500µG)
    Each (500µG) - $669.91
    $669.91
    Each (500µG)
       $669.91
    Supplier Number: 96058