Universal Reverse Primer, Agilent Technologies | Avantor
Universal Reverse Primer, Agilent Technologies
Universal Reverse Primer, Agilent Technologies
Certificates
Universal Reverse Primer, Agilent Technologies
Universal Reverse Primer, Agilent Technologies
1 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
The universal reverse primer serves as the downstream primer in the qPCR reaction by annealing to a universal sequence tag that is added to the cDNA during the reverse transcription protocol.
Applications: PCR
Number of Reactions: 3.125 μM
Physical Form: Liquid
Reactions per Kit: 300
Volume: 200 µL
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    No. of Reactions
    Availability
    Price
  • Universal reverse primer
    50
    Discontinued
    Supplier Number: 600037
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Universal reverse primer
    50
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (200µl)
    Each (200µl) - $218.00
    $218.00
    Each (200µl)
       $218.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 600037
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.