InocuLoop Inoculating Loops, Caplugs
Supplier:   Caplugs
InocuLoop Inoculating Loops, Caplugs
Supplier:  Caplugs
Certificates
InocuLoop Inoculating Loops, Caplugs
InocuLoop Inoculating Loops, Caplugs
6 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Inoculoop disposable inoculating loops have patented four-sided spreaders, enabling the inoculation of a petri dish with one, not multiple, disposable loops. Make bacterial inoculation and quantitative procedures faster and more efficient.
  • Made of flexible plastic for easy spreading
  • Can also be used as a picker for isolating colonies
  • Pre-sterilized Inoculoops are gamma-irritated
Suitable in anaerobic chambers, in the field and even in satellite metal loops.
Product Family Options
Loops and spreaders
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Matière
    Color
    Availability
    Price
  • Loop and spreader
    1 µl
    PS
    Light blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Carton of 500
    Carton of 500 - 150,04 $
    150,04 $
    Carton of 500
       150,04 $
    Supplier Number: 333-5001-B10
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Loop and spreader
    1 µl
    PS
    Light blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Carton of 500
    Carton of 500 - 305,50 $
    305,50 $
    Carton of 500
       305,50 $
    Supplier Number: 333-5002-B1I
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Loop and spreader
    10 µl
    ABS
    Light yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Carton of 500
    Carton of 500 - 141,42 $
    141,42 $
    Carton of 500
       141,42 $
    Supplier Number: 333-5010-Y10
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Loop and spreader
    10 µl
    ABS
    Light yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Carton of 500
    Carton of 500 - 358,41 $
    358,41 $
    Carton of 500
       358,41 $
    Supplier Number: 333-5011-Y1I
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
Needles
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Matière
    Color
    Availability
    Price
  • Needle
    PS
    Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Carton of 500
    Carton of 500 - 132,73 $
    132,73 $
    Carton of 500
       132,73 $
    Supplier Number: 333-5012-G10
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Needle
    PS
    Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Carton of 500
    Carton of 500 - 305,45 $
    305,45 $
    Carton of 500
       305,45 $
    Supplier Number: 333-5013-G1I
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.