Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
X-β-D-cellobioside | Avantor

X-β-D-cellobioside

25 mg
Catalog # 89138-246
Supplier:   Biotium
Fournisseur #:  10026
X-β-D-cellobioside
Catalog # 89138-246
Supplier:  Biotium
CAS Number:  177966-52-8
X-β-D-cellobioside

25 mg

CAS Number:  177966-52-8
Price
271,47 $
Log in pour la disponibilité
Each (25mg)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-cellobioside
  • CAS Number:177966-52-8
  • Formule:C₂₀H₂₅BrClNO₁₁
  • Molecular Weight:570.78 g/mol
Spécifications

Spécifications

  • Taille:
    25 mg

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.