CompactDry™ Total Count (TC), Hardy Diagnostics
CompactDry™ Total Bacterial Plate Count (TC) cassettes, 240 plates/pack
Supplier: HARDY DIAGNOSTICS CA
Fournisseur #: 54081
CompactDry™ Total Count (TC), Hardy Diagnostics
Catalog # CA10145-968
Supplier: HARDY DIAGNOSTICS CA
CAS Number:
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
CompactDry™ TC is a ready-to-use test method recommended for the determination of total aerobic bacterial counts.
- No leakage
- Easy to label
- Self-diffusing media
- Sturdy frame, stackable packaging
- Ability to subculture without damage to colonies
Each cassette comes with 4 connected plates that can be easily snapped apart to support a variety of dilution scenarios.
Caution: Stored at room temperature vs the competitor products with storage at temperatures less than or equal to 8 °C.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Désignation:CompactDry™ Total Bacterial Plate Count (TC) cassettes
- Taille:240 plates/pack
- Cat. No.:CA10145-968
- Storage temperature:2 to 30 °C away from direct light