Thioglycollate, Filtered | Avantor
Thioglycollate, Filtered
Thioglycollate, Filtered
Supplier:  Hardy Diagnostics
Certificates
Thioglycollate, Filtered
Thioglycollate, Filtered
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
For the cultivation of fastidious anaerobic bacteria. Filtered to remove all dead bacteria and debris.
  • 0.45 µm filter will remove dead bacteria from the medium
  • Flat bottom contributes to stability when set on end
  • Leak-proof caps provide security during handling and transportation
  • Optically clear tubes are made of clarified glass for clear viewing
All powdered culture media contains bacteria that, although killed during the sterilization process, may show up as dead bacteria on your Gram stain. This is a possible cause of false positive reports. This problem is solved by filtering its Thioglycollate before sterilization, leaving the medium clear, clean, and free from dead bacteria! Avoid false positives, and insist that your Thioglycollate be filtered.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Utilisation
    Taille
    Tube Size
    Type de conditionnement
    Availability
    Price
  • Thioglycollate with H and K (Hemin and Vitamin K), filtered
    Clinical, compounding pharmacy, pharmaceutical manufacturing
    20/pack
    1.6×12.5 cm
    Glass tube
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $120.00
    $120.00
    Each
       $120.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: K24
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Thioglycollate without indicator, filtered
    Clinical
    20/pack
    1.6×12.5 cm
    Glass tube
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20 (10ml)
    Pack of 20 (10ml) - $96.20
    $96.20
    Pack of 20 (10ml)
       $96.20
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: K29
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.