Linearity FD General Chemistry Panel 1 for Abbott Systems, AUDIT Microcontrols
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
It is intended to simulate human patient serum samples for purpose of determining linearity, calibration verification and verification of reportable range for BUN, calcium, chloride, CO₂, creatinine, glucose, iron, lactate, magnesium, phosphate, potassium, sodium, and uric acid.
Five distinct levels that demonstrate a linear relationship to each other for their respective analytes, reagents and instruments.
Spécifications
Spécifications
- Désignation:Linearity FD General Chemistry Panel 1 for Abbott systems
- Taille:3 ml
- Includes:10 vials