ROX Reference Dye, Biotium
ROX Passive Reference Dye, 25 uM in TE Buffer, 5 X 1 mL
Supplier: Biotium
Fournisseur #: 29052
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
ROX reference dye is used to normalize well-to-well variations that may occur during quantitative, real-time PCR reactions.
- Red dye used to normalize qPCR reactions
- Won’t interfere with PCR reactions
- Supplied as a 25 uM solution
Em/Ex: 600/575 nm
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Désignation:ROX Passive Reference Dye, 25 uM in TE Buffer
- Taille:5 X 1 mL
- Cat. No.:89138-882
- Storage temperature:Store at -10 to -35 °C