VWR® Powered Backsplash | Avantor
VWR® Powered Backsplash
Supplier:   Kewaunee
VWR® Powered Backsplash
Supplier:  Kewaunee
Certificates
VWR® Powered Backsplash
2 Options Available Below
Product Details & Documents
15 A electrical plugs for 48 or 72" benches.
  • 15 A
  • Backsplash
Power receptacles integrated into the backsplash.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Electrical
    Longueur
    Availability
    Price
  • Powered backsplash
    15 A
    48"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,989.99
    $1,989.99
    Each
       $1,989.99
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: KL786148LN
  • Powered backsplash
    15 A
    72"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,092.85
    $2,092.85
    Each
       $2,092.85
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: KL786150LN