Small Pliers, Excelta | Avantor
Small Pliers, Excelta
Supplier:   Excelta
Small Pliers, Excelta
Supplier:  Excelta
Certificates
Small Pliers, Excelta
Small Pliers, Excelta
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Three star quality small pliers made of carbon steel with flame hardened tips and feature dual leaf springs for smooth action.The grips are soft cushioned foam and are ESD safe.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Longueur
    Tip Size
    Tip Style
    Availability
    Price
  • 0.355 W×0.235 D"
    4½"
    0.020 W×0.078 D"
    Flat nose
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $153.24
    $153.24
    Each
       $153.24
    Supplier Number: 42I
  • 0.355 W×0.235 D"
    4½"
    Ø 0.020"
    Round nose
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $153.24
    $153.24
    Each
       $153.24
    Supplier Number: 43I
  • 0.355 W×0.235 D"
    4½"
    0.020 W×0.039 D"
    Chain nose
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $153.24
    $153.24
    Each
       $153.24
    Supplier Number: 44I
  • 0.340 W×0.235 D"
    4½"
    0.020 W×0.035 D"
    Needle nose
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $153.24
    $153.24
    Each
       $153.24
    Supplier Number: 47I