m-Enterococcus Agar, Hardy Diagnostics | Avantor
m-Enterococcus Agar, Hardy Diagnostics
Supplier:   Hardy Diagnostics
m-Enterococcus Agar, Hardy Diagnostics
Supplier:  Hardy Diagnostics
Certificates
m-Enterococcus Agar, Hardy Diagnostics
m-Enterococcus Agar, Hardy Diagnostics
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
For the selective isolation and differential enumeration of enterococci colonies from dairy powders by direct plating or membrane filtration.
  • Optically clear polystyrene: For distortion free viewing
  • Heavy-Duty: Reduces breakage during shipping
  • Stacking rings: Polystyrene Petri plates feature raised rings for stacking ability and prevents sliding
Packaging: Breathable Packaging: Packaged in sleeves of 10 plates in a 'breathable' bag that prevents buildup of condensation and excess moisture.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Format
    Dimensions
    Availability
    Price
  • m-Enterococcus agar
    10/pack
    Plate
    15×100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $179.00
    $179.00
    Pack of 10
       $179.00
    Supplier Number: G228
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • m-Enterococcus agar
    10/pack
    Plte
    15×60 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $210.00
    $210.00
    Pack of 10
       $210.00
    Supplier Number: G71
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.