NEBNext® Adaptor Dilution Buffer
NEBNext adaptor dilution buffer, 9.6 ml
Catalog # CA76326-062
New Product
 :  B1430S
NEBNext® Adaptor Dilution Buffer
Catalog # CA76326-062
New Product
CAS Number:  
NEBNext® Adaptor Dilution Buffer
NEBNext® Adaptor Dilution Buffer
NEBNext adaptor dilution buffer, 9.6 ml
CAS Number:  
Price
$63.00
Log in pour la disponibilité
Each(1/Itm/Bx)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
The NEBNext adaptor dilution buffer is optimized for dilution of the NEBNext adaptor to the appropriate concentration range for efficient ligation to end-repaired, dA-tailed DNA.
  • Can be used to supplement the buffer volume supplied in some NEBNext library prep kits
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    NEBNext adaptor dilution buffer
  • Taille:
    9.6 ml