Sodium hydroxyde 1.20 Normal | Avantor
Sodium hydroxyde 1.20 Normal
Ropak®, 20 L
Catalog # RCR745020020E1
Corrosif
Santé
Supplier:   Ricca Chemical
Fournisseur #:  R7450200-20E1
Sodium hydroxyde 1.20 Normal
Catalog # RCR745020020E1
Supplier:  Ricca Chemical
CAS Number:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 1.20 Normal
Ropak®, 20 L
CAS Number:  1310-73-2
Price
$450.23
Log in pour la disponibilité
Each (20l)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  Hydroxyde de sodium
  • CAS Number:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Fusion Pt:∼ 0°C
  • Densité:1.05
  • Température de conservation:Température ambiante
  • ONU:1824
  • MARC:8,III
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Colorless liquid
  • Assay (vs. Sulfuric Acid/Phenolphthalein):
    1.199-1.201 N at 20°C
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Ropak®
  • Taille:
    20 L